Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Histidine Monohydrochloride |
| CAS | 5934-29-2 |
| Fórmula molecular | C6H12ClN3O3 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Número MDL | MFCD00151027 |
| Sinónimo | l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate |
| Clave InChI | CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N |
| SMILES | O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico;hidrato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 209.63 |
| Mostrar más |