Learn More
L-Histidina Monocloruro Monohidrato, TRC
Código de producto. 30136554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136554 10 g 10 g
30006312 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH45603810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5934-29-2
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2 . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 209.63
Sinónimo Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride monohydrate, L-Histidine, hydrochloride, hydrate (1:1:1) (ACI), L-Histidine, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Histidine, monohydrochloride, monohydrate, L- (8CI), L-Histidine hydrochloride monohydrate, L-Histidine monohydrate monohydrochloride, (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid monohydrate monohydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico; hidratarse; Cloruro
SMILES O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histidine hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0567