Learn More
L-histidina Monoclorhidrato Monohidrato, MP Biomedical
Código de producto. 11354429 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354429 1 kg 1 Kg
11324429 25 g -
11334429 100 g -
11344429 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11354429 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210195791
CAS 5934-29-2
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151027
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
Nombre IUPAC Clorhidrato de hidrato de ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)propanoico
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.6
Forma física Polvo