Learn More
Monohidrato de monoclorhidrato de L-histidina, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15885158 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15885158 100 g Frasco de plástico 100 g
15805308 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15885158 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J17080.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5934-29-2
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151027
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1 h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.H2O, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2-amino-3-(1 H-imidazol-5-il)propanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine Monohydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C3H3N2)CH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 4168261
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.63
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino