Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de L-histidina, TRC
Código de producto. 30394927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394927 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30394927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH45602010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 7389-87-9
Fórmula molecular C7H11N3O2 . 2(HCl)
Cantidad 10 g
Sinónimo Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, (S)-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, Methyl L-Histidinate Dihydrochloride, NSC 522221
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)propanoato; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 242.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0385