Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de L-histidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-Histidine methyl ester dihydrochloride is used to prepare optically pure L-(+)-ergothioneine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El diclorhidrato de éster metílico de L-histidina se utiliza para preparar L-(+)-ergotioneina ópticamente pura.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, metanol y agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es de naturaleza higroscópica. Almacenar bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Histidine methyl ester dihydrochloride |
| Punto de fusión | 198°C (decomposition) |
| Beilstein | 3572010 |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and water. |
| Nombre IUPAC | hidrocloridilo de metil 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoato |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.11 |
| Rotación óptica | +10° (c=2 in water) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |