Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de L-histidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419543 5 g 5 g
11429543 25 g 25 g
11439543 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12386.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204.63 g/mol
L-Histidine methyl ester dihydrochloride is used to prepare optically pure L-(+)-ergothioneine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de éster metílico de L-histidina se utiliza para preparar L-(+)-ergotioneina ópticamente pura.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, metanol y agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es de naturaleza higroscópica. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7389-87-9
Fórmula molecular C7H11ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 204.63
Número MDL MFCD00012701
Clave InChI VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
PubChem CID 2723645
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine methyl ester dihydrochloride
Punto de fusión 198°C (decomposition)
Beilstein 3572010
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and water.
Nombre IUPAC hidrocloridilo de metil 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.11
Rotación óptica +10° (c=2 in water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%