Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster metílico de L(+)-histidina, 97 %
Código de producto. 10520391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10520391 100 g Frasco de vidrio 100 g
10118043 5 g Frasco de vidrio 5 g
10265060 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10520391 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 120821000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7389-87-9
Fórmula molecular C7H11ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 204.63
Número MDL MFCD00012701
Clave InChI VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
PubChem CID 2723645
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoato; diclorhidrato
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 207.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 25, 515
Condición de rotación específica +15° (24°C c=1,MeOH)
Rotación específica + 15.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.