Learn More
L-Histidine, MedChemExpress
Código de producto. 16422559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422559 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422559 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0832
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
CAS 71-00-1
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9N3O2
Información de solubilidad H2O : 20.83 mg/mL (134.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 155.15
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.15
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation