Learn More
Melford L-histidina HCl
Descripción
El clorhidrato de L-histidina monohidrato es un compuesto comúnmente utilizado en la investigación de las ciencias de la vida, particularmente en bioquímica y biología molecular.
En la investigación, el clorhidrato de L-histidina monohidrato se utiliza a menudo en medios de cultivo celular para favorecer el crecimiento y la viabilidad celular, así como en procesos de purificación y cristalización de proteínas.
Su disponibilidad en forma cristalina estable lo hace valioso para la reproducibilidad y precisión experimental en diversos ensayos e investigaciones biológicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Histidine HCl |
| CAS | 5934-29-2 |
| Fórmula molecular | C6H9N3O2-HCl-H20 |
| Cantidad | 1 kg |