Learn More
L-histidina, base libre, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11384419 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384419 25 g 25 g
11394419 100 g 100 g
11304429 500 g 500 g
11314429 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11384419 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210195425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    46.20€ / 25 g
    Ahorro 2.30€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Precursor de la histamina por acción de la histidina decarboxilasa
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00064315
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Forma física Polvo cristalino