Learn More
L-histidina, reactivo de cultivo celular, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405339 10 g 10 g
15415339 100 g 100 g
15425339 500 g 500 g
15435339 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15405339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63065.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00064315
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Punto de fusión ∽281°C (decomposition)
pH 7.0 to 8
Color Blanco
Beilstein 84088
Índice Merck 14,4720
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Rotación óptica −39° (c=5 in Water)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo