Learn More
L-histidina, 99+%, [base libre], MP Biomedicals
Código de producto. 11451871 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11451871 1 kg
11435212 100 g
11445212 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451871 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219468491
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00064315
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Histidine, 99+%
Nombre de nota Base libre
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Cultivo celular