Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidina, > 98 %
Código de producto. 11438613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438613 500 g 500 g
11418613 25 g 25 g
11428613 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438613 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10413.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    327.65€ / 500 g
    Ahorro 36.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
L-Histidine acts as a precursor to histamine and a component of carnosine. It is also used in medicine, feed additive, biochemical research, dietary supplement. It is used in a nutrition enhancer, is the amino acid fluid infusion. It can be used in the treatment of gastric ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-histidina actúa como precursor de la histamina y es un componente de la carnosina. También se utiliza en medicina e investigación bioquímica, como aditivo alimentario y como suplemento dietético. Se utiliza en un potenciador de la nutrición: la infusión de líquido de aminoácidos. Además, se puede utilizar en el tratamiento de la úlcera gástrica.
Solubilidad
Soluble en agua (15 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar a 4 °C.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00064315
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Punto de fusión ∼281°C (decomposition)
pH 7.0 to 8
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Beilstein 4673585
Índice Merck 14,4720
Información de solubilidad Soluble in water (15mg/ml at 20°C).
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Rotación óptica −39° (c=5 in water)
Porcentaje de pureza ≥98%