Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-histidina, 98 %
Código de producto. 10104280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10104280 100 g Frasco de plástico 100 g
10665602 25 g Frasco de plástico 25 g
10464595 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10104280 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 166151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    123.65€ / 100 g
    Ahorro 18.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00064315
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Punto de fusión 282.0°C
Amonio 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Color Blanco a amarillo
Cloruro 200ppm max.
Cloro (Cl) 200ppm max.
Aminoácidos extraños 0.5% max. (TLC)
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 25, 513
Rotación específica + 12.40
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 15, 4758
Transmitancia 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Condición de rotación específica +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, polvo pesado o fusión