Learn More
Melford L-histidina
Código de producto. 30018338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018338 500 g 500 g
30018337 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018338 Proveedor Melford N.º de proveedor H75040500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Libre de pirógenos.
Libre de pirógenos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Cantidad 500 g