Learn More
L-Hexanoylcarnitine, MedChemExpress
Descripción
L-Hexanoylcarnitine is an acylcarnitine and is found to be associated with celiac disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Hexanoylcarnitine |
| CAS | 22671-29-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H25NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (128.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 259.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.34 |
| Mostrar más |