Learn More
L-Hercinina, TRC
Código de producto. 30138518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138518 500 mg 500 miligramos
30136942 250 mg 250 miligramos
30012621 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH288900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-30-5
Fórmula molecular C9 H15 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 197.23
Sinónimo 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (αS)-, 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-, Ammonium, (1-carboxy-2-imidazol-4-ylethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (2S)-3-(1H-Imidazol-4-yl)-2-(trimethylazaniumyl)propanoate, (2S)-3-(1H-Imidazol-5-yl)-2-(trimethylazaniumyl)propanoate, Histidine-betaine, N-α-trimethyl histidine, α-N,N,N-Trimethylhistidine, L-Hercynine
Nombre IUPAC (2S)-3-(1H-imidazol-5-il)-2-(trimetilazanil)propanoato
SMILES C[N+](C)(C)[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Hercynine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N3O2/c1-12(2,3)8(9(13)14)4-7-5-10-6-11-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H-,10,11,13,14)/t8-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1164
Porcentaje de pureza >95%