Learn More
L-gulosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Gulose |
| CAS | 6027-89-0 |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-(+)-Gulose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 180.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0634 |