Learn More
L-Gulono-1,4-lactona, TRC
Código de producto. 30136670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136670 100 g 100 g
30136344 25 g 25 g
30007442 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG855000100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-23-0
Fórmula molecular C6 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Sinónimo L-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, L- (8CI), Dihydroascorbic acid, L-Gulono-1,4-lactone, L-Gulono-γ-lactone, L-Gulonolactone, Reduced ascorbate, Reduced ascorbic acid, γ-Gulonolactone
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxolan-2-ona
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Gulono-1,4-lactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477
Porcentaje de pureza >95%