Learn More
L-Gulono-1,4-lactone, MedChemExpress
Código de producto. 16493449
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16493449 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW016628
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Gulono-1,4-lactone
CAS 1128-23-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O6
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (280.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 178.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Crystals
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism