Learn More
L(+)-ácido gulónico γ-lactona, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916191 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11916191 100 g Frasco de vidrio 100 g
10327811 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255571000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-23-0
Fórmula molecular C6H10O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Clave InChI SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Sinónimo l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
PubChem CID 439373
ChEBI CHEBI:17587
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxolan-2-ona
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Gulonic acid γ-lactone
Punto de fusión 183.0°C to 185.0°C
Densidad 1.344g/mL
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica + 54.50 (57.50°C c=2,water)
Rotación específica + 54.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Solución viscosa