Learn More
Ácido L-gulónico-1,4-lactona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448499 25 g 25 g
15438499 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66934.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-23-0
Fórmula molecular C6H10O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Número MDL MFCD00064331
Clave InChI SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Sinónimo l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
PubChem CID 439373
ChEBI CHEBI:17587
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxolano-2-ona
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Gulonic acid-1,4-lactone
Punto de fusión 184°C to 190°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 83002
Información de solubilidad Soluble in water
Rotación óptica +54.5° (c=4 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo