Learn More
L-Glicero-D-mannoheptosa, TRC
Código de producto. 30240558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240558 5 mg 5 miligramos
30240801 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5984955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4305-74-2
Fórmula molecular C7 H14 O7
Peso molecular (g/mol) 210.18
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R,6S)-2,3,4,5,6,7-hexahidroxiheptanal
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glycero-D-mannoheptose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2/t3-,4+,5-,6-,7+/m1/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.074