Learn More
L-Glutathione reduced, MedChemExpress
Código de producto. 16431168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431168 5 g 5 g
16402419 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16431168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0187
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress L-Glutathione reduced (GSH; γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine) is an endogenous antioxidant and is capable of scavenging oxygen-derived free radicals.
L-Glutathione reduced (GSH
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutathione reduced
CAS 70-18-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H17N3O6S
Cantidad 5 g
Sinónimo GSH γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine
Información de solubilidad H2O : 62.5 mg/mL (203.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC([C@H](CS)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 307.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death