Learn More
L(-)-glutatión, oxidado, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185660 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10722895 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10185660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320225000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27025-41-8
Fórmula molecular C20H32N6O12S2
Peso molecular (g/mol) 612.63
Número MDL MFCD00150701
Clave InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinónimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxibutanamido)-2-[(carboximetil)carbamoil]etil]disulfanil}-1-[(carboximetil)carbamoil]etil)carbamoil]butanoico
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Glutathione, oxidized
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 178.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.5% max. (800°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 04, IV, 3168
Índice Merck 15, 4511
Condición de rotación específica −99.00 (20.00°C c=4,water)
Rotación específica − 99.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo