Learn More
Melford L-Glutathione
Código de producto. 30018279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018279 5 g 5 g
30018278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018279 Proveedor Melford N.º de proveedor G220105.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 70-18-8
  • Molecular Formula: C10H17N3O6S
  • Molecular Weight: 307.3
Especificaciones
CAS 70-18-8
Cantidad 5 g