Learn More
γ-L-Glutamil-p-nitroanilida, clorhidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10450565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10450565 500 mg Vidrio ámbar 500 miligramos
10596374 5 g Vidrio ámbar 5 GR
10673285 25 g Vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10450565 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2656500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
γ-L-Glutamil-p-nitroanilida, clorhidrato es una forma de GPNA soluble en agua adecuada para su uso como sustrato para γ-glutamil transpeptidasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67953-08-6
Fórmula molecular C11H14ClN3O5
Peso molecular (g/mol) 303.70
Número MDL MFCD00039054
Clave InChI WMRCHNNHOJNRSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-l-glutamyl-p-nitroanilide, n-4-nitrophenyl-l-glutamine monohydrochloride, l-2-amino-4'-nitroglutaranilic acid hydrochloride, 2-amino-4-4-nitrophenyl carbamoyl butanoic acid hydrochloride, l-, a-glutamyl-p-nitroanilide, l-glutamic acid, a-p-nitroanilide hydrochloride, l-glutamic acid gamma-p-nitroanilide hydrochlori, l-glutamic acid gamma-p-nitroanilide hydrochloride, gamma-glutamyl transpeptidase substrate
Nombre IUPAC N-(3-carbamoyl-1-carboxypropyl)-4-nitroanilinium chloride
SMILES [Cl-].NC(=O)CCC([NH2+]C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-L-Glutamyl-p-Nitroanilide, Hydrochloride
Color Beige
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.7
Forma física Powder or Solid