Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamine, USP |
| Punto de fusión | 185,5 °C |
| pH | 5 a 6 (a 14,6 g/L, 25 °C) |
| Color | Blanco |
| Beilstein | 1723797 |
| Densidad | 1,364 g/cm3 |
| Cantidad | 500 g |
| Rotación óptica | (solución acuosa de 40 mg/mL (a 20 °C), de +6,3° a +7,3°) |
| Grado | USP |
| Forma física | Polvo |
Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso humano directo.