Learn More
L-Glutamina, TRC
Código de producto. 30005310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005310 50 mg 50 miligramos
30003890 1 g 1 g
17947904 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59700050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo L-Glutamine, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, L-Glutamic acid γ-amide, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, γ-Glutamine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0691
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente