Learn More
L(+)-glutamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219295 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219295 1 kg 1 Kg
15229295 50 g 50 g
15239295 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15219295 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386030010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Glutamine
Punto de fusión 185.0°C
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15