Learn More
Clorhidrato de éster terc-butílico de L-glutamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamine tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39741-62-3 |
| Fórmula molecular | C9H19ClN2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Glutamine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)[C@@H](N)CCC(N)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de L-glutaminato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.11 |