Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de L-glutamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450809 5 g 5 g
15498556 250 mg 250 miligramos
15440809 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63868.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39741-62-3 | C9H19ClN2O3 | 238.71 g/mol
Reactant in the synthesis of rhenium-glutamine conjugates. It is mainly used in food and pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de conjugados de renio-glutamina. Se utiliza principalmente en la industria alimentaria y farmacéutica.
Solubilidad
Soluble 0,3 gramos en 2 ml de solución transparente de agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39741-62-3
Fórmula molecular C9H19ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 238.71
Número MDL MFCD00039081
Clave InChI ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-gln-otbu.hcl, l-glutamine t-butyl ester hydrochloride, h-gln-otbu hcl, s-tert-butyl 2,5-diamino-5-oxopentanoate hydrochloride, h-gln-otbu hydrochloride, l-glutamine tert-butyl ester hydrochloride, hggln-otbu hcl, gln-otbu.hcl, h-gln-otbucl, glutamine t-butyl ester hydrochloride
PubChem CID 15602445
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine tert-butyl ester hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble 0.3gram in 2ml water clear solution.
Nombre IUPAC (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoato de terc-butilo; clorhidrato
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo