Learn More
Sartorius L-Solución de Glutamina 200 mM
Código de producto. 31908502 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908502 100 mL 100 ml
31908496 500 mL 500 ml
31908356 20 mL 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31908502 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 030201B
 Artículo restringido
En stock
La L-glutamina es un aditivo esencial de aminoácidos para los medios de cultivo celular, que favorece el almacenamiento y transferencia de nitrógeno a las células en cultivo.
  • La glutamina también es uno de los aminoácidos más fácilmente disponibles para su uso como fuente de energía cuando los niveles de glucosa son bajos y las demandas energéticas elevadas, especialmente para tipos celulares de rápida proliferación o células cultivadas bajo condiciones hipóxicas, donde el metabolismo de la glucosa es menos eficiente.
  • A temperaturas superiores a 4 °C, la L-glutamina dentro del medio de cultivo celular se degrada de forma no enzimática.
  • Esta corta vida media requiere que se añada L-glutamina a medios recién preparados justo antes de su uso.
Especificaciones
Clasificación Con definición química, Sin material de origen animal
Formulario Líquido
Tipo de producto L-glutamina
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Ninguno
Cantidad 100 mL