Learn More
L-glutamina, MP Biomedicals
Código de producto. 11464795 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464795 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11464795 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091680149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    29.40€ / 100 ml
    Ahorro 1.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Solución de 200 mM enviada congelada en hielo seco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Número MDL MFCD00008044
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-carbamilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 146.15
Cantidad 100 mL
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Grado Cultivo celular