Description
- L-glutamina es un aminoácido esencial, que sirve como una fuente de energía importante para las células en el cultivo
- L-glutamina se añade para un rendimiento celular óptimo en un cultivo medio
- Se ha estudiado la utilización de glutamina en condiciones de privación de carbono por cultivo Saccharomyces cerevisiae y su relación con la compartimentación citoplasmática del activador transcripcional Gln3
- Se ha investigado el uso de glutamina en islotes de rata cultivados para investigar la oxidación del a-cetoisocaproato
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-GLUTAMINE |
| Punto de fusión | 185 °C (literatura) |
| CAS | 56-85-9 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Fórmula lineal | C5H10N2O3 |
| Número MDL | MFCD00008044 |
| Sinónimo | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
| Información de solubilidad | Soluble en agua. |
| Clave InChI | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?