Learn More
L-Glutamina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17807496 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17807496 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17807496 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210180625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    37.80€ / 25 g
    Ahorro 1.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Participa en la regulación ácido-base in vivo. L-Glutamina, MP Biomedicals Es un componente crucial de los medios de cultivo y sirve como una fuente importante de energía para las células en cultivo. Es el análogo amidado y sin carga del ácido L-glutámico, un aminoácido importante para
La L-glutamina es muy estable como polvo seco y como solución congelada. Sin embargo, en medios líquidos o soluciones madre, la L-glutamina se degrada con relativa rapidez. Para conseguir el rendimiento óptimo de la célula, se requiere, generalmente, la suplementación del medio con L-glutamina antes de utilizarlo.
  • Se añade L-glutamina para un rendimiento celular óptimo en un cultivo.
  • Se ha estudiado la utilización de glutamina en condiciones de privación de carbono por cultivo Saccharomyces cerevisiae y su relación con la compartimentación citoplasmática del activador transcripcional Gln3
  • Se ha investigado el uso de glutamina en islotes de rata cultivados para investigar la oxidación del a-cetoisocaproato
Especificaciones
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Número MDL MFCD00008044
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Información de solubilidad Soluble en agua.
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-carbamilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 146.15
Cantidad 25 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Polvo cristalino