Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-glutamina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15433319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433319 25 g 25 g
15443319 100 g 100 g
15453319 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433319 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60573.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    33.65€ / 25 g
    Ahorro 3.25€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
pH 5.0 to 6.0
Color Blanco
Beilstein 1723797
Índice Merck 14,4471
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo cristalino