Learn More
L-Glutamina-amida-15N, TRC
Código de producto. 30134840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134840 100 mg 100 miligramos
30133987 250 mg 250 miligramos
30006131 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG597002100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59681-32-2
Fórmula molecular C5 H10 15N N O3
Peso molecular (g/mol) 147.14
Sinónimo L-Glutamine-N-15N (6CI, 9CI, ACI), L-[5-15N]Glutamine, L-Glutamine-amide-15N, L-Glutamine-5-15N, L-Glutamine-15N, (2S)-2-Amino-4-(carbamoyl-15N)butanoic acid, (2S)-2-Amino-5-(amino-15N)-5-oxopentanoic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-(^{15}N)azanyl-5-oxopentanoic ácido
SMILES [15NH2]C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine-amide-15N
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i7+1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0662