Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutamina, 99 %
Código de producto. 10376840 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376840 100 g Frasco de plástico 100 g
10645732 500 g Frasco de plástico 500 g
10328843 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376840 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.20€
    77.65€ / 100 g
    Ahorro 12.55€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Glutamine
Punto de fusión 185.0°C
Nombre de nota 99%
pH 4 to 6 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Rotación específica +31.5° to +33° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 15, 4507
Transmitancia 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales