Learn More
L-Glutamina, 99-100%, MP Biomedicals
Código de producto. 11495192 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11495192 100 g
11485192 25 g
11405202 250 g
11415202 500 g
11425202 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11495192 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219467880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-carbamilbutanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine, 99-100%
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals