Learn More
L-glutamina, 99 a 100%, MP Biomedicals™
Código de producto. 17867496 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17867496 100 g 100 g
17827496 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17867496 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210180680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    76.65€ / 100 g
    Ahorro 3.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-carbamilbutanoico
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 a 100%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Forma física Polvo