Learn More
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure
Código de producto. 15895148 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895148 500 g Frasco de plástico 500 g
15875148 100 g Frasco de plástico 100 g
15885148 250 g Frasco de plástico 250 g
15875288 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15895148 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16285.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.146
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino