Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamine |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH |
| Beilstein | 1723797 |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.14 |
| Porcentaje de pureza | ≥98.5% |
| Forma física | Polvo cristalino |