Learn More
Cytiva L-glutamina
Código de producto. 10691233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10691233 500 mL 500 ml
10453332 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10691233 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30034.02
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Suplemento de suero y medios sin proteínas con este aminoácido.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar congelado
Descripción L-glutamina, solución de 200 mM (29,2 mg/ml L-glutamina en NaCl al 0,85 %), 500 ml
Concentración 29.2 mg/mL
Formulario Líquido
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Cantidad 500 mL