Learn More
L-Glutamina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamine-15N |
| CAS | 80143-57-3 |
| Fórmula molecular | C5 H10 15N N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Glutamine-N2-15N (9CI, ACI), L-[2-15N]Glutamine, L-Glutamine-2-15N, L-Glutamine-15N, (2S)-2-(Amino-15N)-4-carbamoylbutanoic acid, (2S)-5-Amino-2-(amino-15N)-5-oxopentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1 |
| SMILES | [15NH2][C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-amino-2-(^{15}N)azanil-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.138 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.066 |