Learn More
L-Glutamina-13C5, TRC
Código de producto. 30009367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009367 10 mg 10 miligramos
30008064 - 25 miligramos
30010709 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59700110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184161-19-1
Fórmula molecular 13C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 151.11
Sinónimo (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid-13C5, 2-Aminoglutaramic Acid-13C5, Acustasin-13C5, Aesgen 14-13C5, Cebrogen-13C5, Glumin-13C5, L-2-Aminoglutaramidic Acid-13C5, L-Glutamic Acid γ-αmide-13C5, Levoglutamide-13C5, NSC 27421-13C5, Saforis-13C5, Stimulina-13C5, γ-Glutamine-13C5 ;
Nombre IUPAC (2S)-2,5-diamino-5-oxo(1,2,3,4,5-13C5)ácido pentanoico
SMILES N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine-13C5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0859
Porcentaje de pureza >95%