Learn More
L-glutamato deshidrogenasa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463701 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100mg
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463701 100mg 100 miligramos
11483701 1g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463701 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215118980
Especificaciones
Fórmula molecular C6H12O6
CAS 9029-12-03
Cantidad 100mg
Peso molecular 180.16
Sinónimo Galactosa
Formulario Suspensión turbia