Learn More
Ácido L-Glutámico, TRC
Código de producto. 30004451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004451 10 mg 10 miligramos
30006273 10 g 10 g
30004017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59696010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-86-0
Fórmula molecular C5 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Sinónimo Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7CI,8CI), (+)-L-Glutamic acid, (2S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamic acid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, L-α-Aminoglutaric acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, α-Aminoglutaric acid, α-Glutamic acid
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico
SMILES N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0532
Porcentaje de pureza >95%