Learn More
Melford Ácido L-glutámico, sal de potasio
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 6382-01-0
- Fórmulamolecular:C5H8KNO4H2O
- Peso molecular: 203,25
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic Acid, Potassium Salt |
| CAS | 6382-01-0 |
| Fórmula molecular | C5H8KNO4-H2O |
| Cantidad | 1 kg |